1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluor-12-ioddodecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-12-iodododecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodododecane
91987-2.5G-F
SIAL91987-2.5G-FEA
79
EUR
SIAL91987-2.5G-F
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluor-12-ioddodecan, Sigma-Aldrich®
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluor-12-ioddodecan
Formel:
C₁₂H₄F₂₁I Molecular Weight: 674,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039412 CAS-Nummer: 2043-54-1 EINECS: 218-054-0 |