Triphenylphosphin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

93092-250G 93092-1KG
SIAL93092-250GEA 92.6 EUR
SIAL93092-250G SIAL93092-1KG
Triphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphin
Formel: C₁₈H₁₅P
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR