(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-3-(4-Bromophenyl)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
93123-500MG-F
SIAL93123-500MG-FEA
319
EUR
SIAL93123-500MG-F
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₄H₁₈BrNO₄ Molecular Weight: 344,2010 g/mol |
MDL:
MFCD03419292 CAS-Nummer: 261165-06-4 |