Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
93773-1KG
SIAL93773-1KGEA 99 EUR
SIAL93773-1KG
Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3