DL-o-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxyphenylalanin, 3-(o-Hydroxyphenyl)-DL-alanin, 2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propionsäure
93851-100MG
SIAL93851-100MGEA
134
EUR
SIAL93851-100MG
DL-o-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
DL-o-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ |
MDL:
MFCD00021725 CAS-Nummer: 2370-61-8 EINECS: 219-134-8 |