(2-Methyl-2-propanyl)lithium 1.6-3.2 mol/l in Heptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
t-Butyllithium
94439-100ML-F
SIAL94439-100ML-FEA
176
EUR
SIAL94439-100ML-F
(2-Methyl-2-propanyl)lithium 1.6-3.2 mol/l in Heptan, Sigma-Aldrich®
tert-Butyllithium
Formel:
C₄H₉Li Molecular Weight: 64.06 g/mol |
MDL:
MFCD00008795 CAS-Nummer: 594-19-4 EINECS: 209-831-5 |