Vanadyl(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
94735-50G
SIAL94735-50GEA 47.7 EUR
SIAL94735-50G
Vanadyl(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Vanadyl(IV)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₅V
MDL: MFCD00000032
CAS-Nummer: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN: 3285
ADR: 6.1,III