Vanillin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

94752-100G
SIAL94752-100GEA 61.4 EUR
SIAL94752-100G
Vanillin, Sigma-Aldrich®
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼82 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2305aa2af5b73d7687141d4884fba062d6abcb69&vid=c5ac4ea4fb7a03ad7b70394760cca3eb3362b7bb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR