Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Natrium-4-propoxycarbonylphenoxid, Propylparaben Natriumsalz, 4-Hydroxybenzoesäurepropylester Natriumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

95038-500G
SIAL95038-500GEA 164 EUR
SIAL95038-500G
Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
Formel: C₁₀H₁₁NaO₃
Molecular Weight: 202,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016477
CAS-Nummer: 35285-69-9
EINECS: 252-488-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR