Wasser für die Zell-Biologie, steril ultrafiltriert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid

95289-100ML 95289-1L
SIAL95289-100MLEA 23.4 EUR
SIAL95289-100ML SIAL95289-1L
Wasser für die Zell-Biologie, steril ultrafiltriert, Sigma-Aldrich®
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR