Bismut, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Wismut
95372-100G
SIAL95372-100GEA 62.5 EUR
SIAL95372-100G
Bismut, Sigma-Aldrich®
Bismut
Formel: Bi
Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297