4-Brom-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-4-hydroxybutan, Tetramethylenbromhydrin
95517-2.5G-F
SIAL95517-2.5G-FEA
108
EUR
SIAL95517-2.5G-F
4-Brom-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-1-butanol
Formel:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH Molecular Weight: 153,02 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00015387 CAS-Nummer: 33036-62-3 EINECS: 251-355-5 UN: 1987 ADR: 3,III |