Polysorbat 60, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
95754-100G-F
SIAL95754-100G-FEA 60.4 EUR
SIAL95754-100G-F
Polysorbat 60, Sigma-Aldrich®
Polysorbat 60
Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01780110
CAS-Nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4