Zedernholzöl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

96090-100ML 96090-1L 96090-250ML
SIAL96090-100MLEA 60.6 EUR
SIAL96090-100ML SIAL96090-1L SIAL96090-250ML
Zedernholzöl, Sigma-Aldrich®
Oil of cedar wood
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00146327
CAS-Nummer: 8000-27-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR