2,2,2-Trifluorethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: TFE

96924-250ML-F
SIAL96924-250ML-FEA 559 EUR
SIAL96924-250ML-F
2,2,2-Trifluorethanol, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluorethanol
Formel: C₂H₃F₃O
Molecular Weight: 100,04 g/mol
Siedepunkt: 74,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43,5 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004672
CAS-Nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR