Natriumalginat Macrocystis pyrifera_Kelp, powder, bioreagent Cell culture_plant_tested, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Algin Natriumsalz, Alginsäure Natriumsalz
MQ200
A0682-100G
SIALA0682-100GEA 103 EUR
SIALA0682-100G
Natriumalginat Macrocystis pyrifera_Kelp, powder, bioreagent Cell culture_plant_tested, Sigma-Aldrich®
Natriumalginat
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081310
CAS-Nummer: 9005-38-3