4-Amino-1,8-naphthalimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Amino-1,8-naphthalindicarbonsäureimid, 4-Aminonaphthalin-1,8-dicarboximid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A0966-20MG
SIALA0966-20MGEA 197 EUR
SIALA0966-20MG
4-Amino-1,8-naphthalimid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1,8-naphthalimid
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
Molecular Weight: 212.21 g/mol
Siedepunkt: 518
Schmelzpunkt: 360
MDL: MFCD00006921
CAS-Nummer: 1742-95-6
EINECS: 217-110-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR