Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) ≥99%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A1002-25G
SIALA1002-25GEA 49.4 EUR
SIALA1002-25G
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) ≥99%, Sigma-Aldrich®
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren)
Formel: C₂H₅NO
MDL: MFCD00002124
CAS-Nummer: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR