Arsen(III)oxid ≥99,0%, ReagentPlus®
Lieferant: Merck
Gefahr
A1010-25G
SIALA1010-25GEA 39.9 EUR
SIALA1010-25G
Arsen(III)oxid ≥99,0%, ReagentPlus®
Arsen(III)oxid
Formel: As₂O₃
Siedepunkt: 465 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 312 °C
Dichte: 3,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003433
CAS-Nummer: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00844