Acetonoxim, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A10507-100G
SIALA10507-100GEA 55.2 EUR
SIALA10507-100G
Acetonoxim, Sigma-Aldrich®
Acetonoxim
Formel: C₃H₇NO
Molecular Weight: 73,09 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61 °C
Dichte: 1,045 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002118
CAS-Nummer: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,00077

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR