tri-Ammoniumcitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Citronensäure Triammoniumsalz, Triammonium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat tribasisch

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A1332-100G A1332-500G
SIALA1332-100GEA 87.3 EUR
SIALA1332-100G SIALA1332-500G
tri-Ammoniumcitrat, Sigma-Aldrich®
tri-Ammoniumcitrat
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
Molecular Weight: 243.22 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036406
CAS-Nummer: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR