Ampicillin Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A1593-25G
SIALA1593-25GEA
462
EUR
SIALA1593-25G
Ampicillin Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Ampicillin Trihydrat
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O Molecular Weight: 403,45 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00072036 CAS-Nummer: 7177-48-2 EINECS: 200-709-7 |