N-Acetylglycin (Ac-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A16300-100G
A16300-500G
A16300-5G
SIALA16300-100GEA
49.6
EUR
SIALA16300-100G
SIALA16300-500G
SIALA16300-5G
N-Acetylglycin (Ac-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
N-Acetylglycin (Ac-Gly-OH)
Formel:
C₄H₇NO₃ |
MDL:
MFCD00004275 CAS-Nummer: 543-24-8 EINECS: 208-839-6 |