N-Acetyl-5-hydroxytryptamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide, N-Acetylserotonin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A1824-100MG
SIALA1824-100MGEA
203
EUR
SIALA1824-100MG
N-Acetyl-5-hydroxytryptamin, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-5-hydroxytryptamin
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 218,3 g/mol |
MDL:
MFCD00005656 CAS-Nummer: 1210-83-9 EINECS: 214-916-5 |