2-Acetylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Pyridylmethylketon, Methyl-2-pyridylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A21002-25G
SIALA21002-25GEA 45.6 EUR
SIALA21002-25G
2-Acetylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 192,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼10 °C
Dichte: 1,0818 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006303
CAS-Nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR