Acetylcholinperchlorat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (2-Acetoxyethyl)trimethylammoniumperchlorat, Acetylcholiniumperchlorat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A2394-25G
SIALA2394-25GEA 340 EUR
SIALA2394-25G
Acetylcholinperchlorat, Sigma-Aldrich®
Acetylcholinperchlorat
Formel: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃ClO₄
Molecular Weight: 245,66 g/mol
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 927-86-6
EINECS: 213-166-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR