Ammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A2939-100G
A2939-1KG
A2939-500G
SIALA2939-100GEA
65.5
EUR
SIALA2939-100G
SIALA2939-1KG
SIALA2939-500G
Ammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumsulfat
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Schmelzpunkt: 336…339 °C Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...