Allylbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Brompropen, 3-Propenylbromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A29585-100G A29585-1KG A29585-3KG A29585-500G A29585-5G
SIALA29585-100GEA 53.6 EUR
SIALA29585-100G SIALA29585-1KG SIALA29585-3KG SIALA29585-500G SIALA29585-5G
Allylbromid, Sigma-Aldrich®
Allylbromid
Formel: C₃H₅Br
Molecular Weight: 120.98 g/mol
Siedepunkt: 70
Schmelzpunkt: –119 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000244
CAS-Nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00285

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR