4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)propen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A31601-5G
SIALA31601-5GEA
94.2
EUR
SIALA31601-5G
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194,23 g/mol |
MDL:
MFCD00008655 CAS-Nummer: 6627-88-9 EINECS: 229-600-2 |