Allylpentafluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A34759-25G
SIALA34759-25GEA 106 EUR
SIALA34759-25G
Allylpentafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Allylpentafluorbenzol
Formel: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
Molecular Weight: 208,13 g/mol
Siedepunkt: 148…149 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000301
CAS-Nummer: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR