Diallylsulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Allyl sulphide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A35801-25ML
SIALA35801-25MLEA 53 EUR
SIALA35801-25ML
Diallylsulfid, Sigma-Aldrich®
Diallylsulfid
Formel: C₆H₁₀S
Molecular Weight: 114,21 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008658
CAS-Nummer: 592-88-1
EINECS: 209-775-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00294

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR