Arachidonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

A3611-100MG A3611-1G
SIALA3611-100MGEA 186 EUR
SIALA3611-100MG SIALA3611-1G
Arachidonsäure, Sigma-Aldrich®
Arachidonsäure
Formel: C₂₀H₃₂O₂
MDL: MFCD00004417
CAS-Nummer: 506-32-1
EINECS: 208-033-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR