2'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: o-Aminoacetophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A37804-25G A37804-5G
SIALA37804-25GEA 84.4 EUR
SIALA37804-25G SIALA37804-5G
2'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135.17 g/mol
Siedepunkt: 252
Schmelzpunkt: 20
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007717
CAS-Nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR