2'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Aminoacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A37804-25G
A37804-5G
SIALA37804-25GEA
84.4
EUR
SIALA37804-25G
SIALA37804-5G
2'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Aminoacetophenon
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135.17 g/mol Siedepunkt: 252 Schmelzpunkt: 20 Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007717 CAS-Nummer: 551-93-9 EINECS: 209-002-8 Merck Index: 13,00412 |