Ammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A3920-1KG
A3920-500G
SIALA3920-1KGEA
159
EUR
SIALA3920-1KG
SIALA3920-500G
Ammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumsulfat
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Schmelzpunkt: 336…339 °C Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...