α,α,α-Trifluor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

A41607-100G A41607-5G
SIALA41607-100GEA 55.4 EUR
SIALA41607-100G SIALA41607-5G
α,α,α-Trifluor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007718
CAS-Nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR