(4-Aminophenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A42050-10G
SIALA42050-10GEA
125
EUR
SIALA42050-10G
(4-Aminophenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(4-Aminophenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₈N₂ |
MDL:
MFCD00007912 CAS-Nummer: 3544-25-0 EINECS: 222-587-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |