4-Brom-1-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Amino-4-bromnaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A43405-5G
SIALA43405-5GEA
97.5
EUR
SIALA43405-5G
4-Brom-1-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-1-naphthylamin
Formel:
C₁₀H₈BrN Molecular Weight: 222.08 g/mol |
MDL:
MFCD00004023 CAS-Nummer: 2298-07-9 EINECS: 218-944-9 |