Ammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A4418-100G A4418-1KG A4418-500G A4418-5KG
SIALA4418-100GEA 42.1 EUR
SIALA4418-100G SIALA4418-1KG SIALA4418-500G SIALA4418-5KG
Ammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Schmelzpunkt: 336…339 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR