4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 5-Amino-2-chlor-α,α,α-trifluortoluol, 4-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A45653-25G
SIALA45653-25GEA 81.4 EUR
SIALA45653-25G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molecular Weight: 195,57 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (27 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007846
CAS-Nummer: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR