4-Amino-2,6-dichlorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A48407-25G
SIALA48407-25GEA 31.9 EUR
SIALA48407-25G
4-Amino-2,6-dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,6-dichlorphenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 178,02 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00007875
CAS-Nummer: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR