Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4'-Hydroxyacetanilid, 4-Acetamidophenol, Acetaminophen, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Paracetamolum, APAP, Ethansäure(4-hydroxyphenyl)amid, N-Acetyl-4-aminophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A5000-100G
A5000-1KG
A5000-500G
SIALA5000-100GEA
38
EUR
SIALA5000-100G
SIALA5000-1KG
SIALA5000-500G
Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Paracetamol
Formel:
C₈H₉NO₂ Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 168 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002328 CAS-Nummer: 103-90-2 EINECS: 203-157-5 Merck Index: 13,00048 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...