6-Aminouracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidin, 4-Aminouracil, 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A50606-100G
SIALA50606-100GEA
65.9
EUR
SIALA50606-100G
6-Aminouracil, Sigma-Aldrich®
6-Aminouracil
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Molecular Weight: 127,10 g/mol Schmelzpunkt: 360 °C |
MDL:
MFCD00006071 CAS-Nummer: 873-83-6 EINECS: 212-854-3 |