2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylamin, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A52005-25G
SIALA52005-25GEA
51.2
EUR
SIALA52005-25G
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Formel:
C₆H₉N₃ Molecular Weight: 123,16 g/mol Schmelzpunkt: 152…155 °C |
MDL:
MFCD00006102 CAS-Nummer: 767-15-7 EINECS: 212-181-5 |