2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A54059-100G
SIALA54059-100GEA 54.4 EUR
SIALA54059-100G
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 1,0966 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008181
CAS-Nummer: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR