L(+)-Asparaginsäure, SAFC®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-(+)-Asparaginsäure, H-Asp-OH, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, D, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, Asp

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400

A5474-1KG
SIALA5474-1KGEA 0 EUR
SIALA5474-1KG
L(+)-Asparaginsäure, SAFC®
L(+)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,1 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 251 °C
Dichte: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR