1-Amino-9-fluorenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Amino-9H-fluoren-9-one
A55799-1G
SIALA55799-1GEA
338
EUR
SIALA55799-1G
1-Amino-9-fluorenon, Sigma-Aldrich®
1-Amino-9-fluorenon
Formel:
C₁₃H₉NO Molecular Weight: 195,22 g/mol |
MDL:
MFCD00001158 CAS-Nummer: 6344-62-3 EINECS: 228-748-5 |