(±)-1-Aminoindan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (±)-1-Indanylamin, 1-Indanamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A59506-1G
SIALA59506-1GEA 41.6 EUR
SIALA59506-1G
(±)-1-Aminoindan, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Aminoindan
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1,5 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003799
CAS-Nummer: 34698-41-4
EINECS: 252-158-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR