5-Amino-1H-indazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A59557-5G
SIALA59557-5GEA 44.9 EUR
SIALA59557-5G
5-Amino-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-1H-indazole
Formel: C₇H₇N₃
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183 °C
MDL: MFCD00037975
CAS-Nummer: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR