1-Acetyl-5-bromindolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(5-Bromoindolin-1-yl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A6125-1G
SIALA6125-1GEA
155
EUR
SIALA6125-1G
1-Acetyl-5-bromindolin, Sigma-Aldrich®
1-Acetyl-5-bromindolin
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO Molecular Weight: 240,1 g/mol |
MDL:
MFCD00056017 CAS-Nummer: 22190-38-1 |